2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0969-5G F0969-25G
TCIAF0969-5GEA 515 NOK
TCIAF0969-5G TCIAF0969-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00042291
CAS-nummer: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C