(2-Fluorophenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone
F0970-5G F0970-25G
TCIAF0970-5GEA 875 NOK
TCIAF0970-5G TCIAF0970-25G
(2-Fluorophenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
(2-Fluorophenyl)acetone
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Kokepunkt: 47°C
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00000325
CAS-nummer: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %