3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
F0975-200MG F0975-1G
TCIAF0975-200MGEA 260 NOK
TCIAF0975-200MG TCIAF0975-1G
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Kokepunkt: 112°C
MDL nummer: MFCD07781234
CAS-nummer: 31224-43-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C