4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F0979-5G F0979-25G
TCIAF0979-5GEA 460 NOK
TCIAF0979-5G TCIAF0979-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00061284
CAS-nummer: 67515-59-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C