2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0982-5G F0982-25G
TCIAF0982-5GEA 570 NOK
TCIAF0982-5G TCIAF0982-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kokepunkt: 110°C
Smeltepunkt: 18°C
MDL nummer: MFCD03095068
CAS-nummer: 1480-87-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %