2-Fluor-5-nitropyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0983-5G F0983-25G
TCIAF0983-5GEA 340 NOK
TCIAF0983-5G TCIAF0983-25G
2-Fluor-5-nitropyridin ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kokepunkt: 87°C
Smeltepunkt: 18°C
MDL nummer: MFCD03095059
CAS-nummer: 456-24-6
EINECS: 207-260-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %