4-Fluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0986-5G F0986-25G
TCIAF0986-5GEA 620 NOK
TCIAF0986-5G TCIAF0986-25G
4-Fluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-m-toluonitrile
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
MDL nummer: MFCD03788510
CAS-nummer: 185147-08-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C