4-Fluorobenzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
F0987-1G F0987-5G
TCIAF0987-1GEA 620 NOK
TCIAF0987-1G TCIAF0987-5G
4-Fluorobenzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Fluorobenzoylacetonitrile
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00662062
CAS-nummer: 4640-67-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C