3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0994-5G F0994-25G
TCIAF0994-5GEA 1050 NOK
TCIAF0994-5G TCIAF0994-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Flash punkt: 65°C
MDL nummer: MFCD00061282
CAS-nummer: 149793-69-1
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %