2-Fluor-4-trifluormetylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0995-1G F0995-5G
TCIAF0995-1GEA 715 NOK
TCIAF0995-1G TCIAF0995-5G
2-Fluor-4-trifluormetylpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-4-trifluormetylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Flash punkt: 23°C
MDL nummer: MFCD09879262
CAS-nummer: 118078-66-3
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %