1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (4-Fluorobenzoyl)acetone, 1-(4-Fluorophenyl)butane-1,3-dione
F0996-1G F0996-5G
TCIAF0996-1GEA 1150 NOK
TCIAF0996-1G TCIAF0996-5G
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione ≥97.0% (by GC)
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,18 g/mol
Kokepunkt: 117°C
MDL nummer: MFCD00463139
CAS-nummer: 29681-98-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C