2-Fluoro-5-iodotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
F1004-5G F1004-25G
TCIAF1004-5GEA 515 NOK
TCIAF1004-5G TCIAF1004-25G
2-Fluoro-5-iodotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-iodotoluene
Formel: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Kokepunkt: 87°C
MDL nummer: MFCD00013710
CAS-nummer: 452-68-6
EINECS: 207-206-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %