3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
F1019-1G F1019-5G
TCIAF1019-1GEA 230 NOK
TCIAF1019-1G TCIAF1019-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥99.0% (by GC)
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00236280
CAS-nummer: 231953-38-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C