3-Fluoro-5-hydroxypyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-5-pyridinol, 5-Fluoropyridin-3-ol
F1020-200MG F1020-1G
TCIAF1020-200MGEA 340 NOK
TCIAF1020-200MG TCIAF1020-1G
3-Fluoro-5-hydroxypyridine ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-5-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095199
CAS-nummer: 209328-55-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C