N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-Fmoc-4-piperidone
F1031-1G F1031-5G
TCIAF1031-1GEA 570 NOK
TCIAF1031-1G TCIAF1031-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone ≥98.0% (by HPLC)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formel: C₂₀H₁₉NO₃
MW: 321,38 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00673794
CAS-nummer: 204376-55-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C