6-Fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F1034-1G F1034-5G
TCIAF1034-1GEA 595 NOK
TCIAF1034-1G TCIAF1034-5G
6-Fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
6-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Kokepunkt: 126°C
MDL nummer: MFCD01685512
CAS-nummer: 396-30-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %