2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-4-iodo-5-picoline
F1035-1G F1035-5G
TCIAF1035-1GEA 285 NOK
TCIAF1035-1G TCIAF1035-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
MDL nummer: MFCD03095297
CAS-nummer: 153034-94-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C