4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F1040-5G F1040-25G
TCIAF1040-5GEA 380 NOK
TCIAF1040-5G TCIAF1040-25G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MDL nummer: MFCD01632197
CAS-nummer: 1009-35-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400b4956206eb12affe25f97f7016f347ea64cc1&vid=400b4956206eb12affe25f97f7016f347ea64cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C