2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F1045-200MG F1045-1G
TCIAF1045-200MGEA 365 NOK
TCIAF1045-200MG TCIAF1045-1G
2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₂₁H₁₄FN₃
MW: 327,36 g/mol
MDL nummer: MFCD28964710
CAS-nummer: 203450-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5432e4e37f42cf05fbc4f03ce9941c583d17d777&vid=5432e4e37f42cf05fbc4f03ce9941c583d17d777&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C