2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-p-terphenyl
F1046-1G F1046-5G
TCIAF1046-1GEA 500 NOK
TCIAF1046-1G TCIAF1046-5G
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Formel: C₂₆H₂₉F
MW: 360,52 g/mol
MDL nummer: MFCD11045061
CAS-nummer: 95759-51-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Mesomorphic range 50.0 to 143.0 deg-C