1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(4-Fluorophenyl)maleimide
F1054-200MG F1054-1G
TCIAF1054-200MGEA 420 NOK
TCIAF1054-200MG TCIAF1054-1G
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (by GC)
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00033653
CAS-nummer: 6633-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1884342f5ed5b659183d0cdbe9f7183dfdf67e17&vid=1884342f5ed5b659183d0cdbe9f7183dfdf67e17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C