2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
F1056-1G
F1056-5G
TCIAF1056-1GEA
890
NOK
TCIAF1056-1G
TCIAF1056-5G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formel:
C₉H₁₁FO₃S MW: 218,24 g/mol Kokepunkt: 140°C |
MDL nummer:
MFCD01658061 CAS-nummer: 383-50-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |