2-Fluoro-5-nitro-6-picoline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Fluoro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Fluoro-6-methyl-5-nitropyridine
F1067-1G F1067-5G
TCIAF1067-1GEA 310 NOK
TCIAF1067-1G TCIAF1067-5G
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline ≥97.0% (by GC)
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Kokepunkt: 85°C
MDL nummer: MFCD03095071
CAS-nummer: 18605-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d53f89d3384f964717191065d121a1fd9b0229&vid=06d53f89d3384f964717191065d121a1fd9b0229&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %