3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Leverandør: TCI
Warning
F1088-1G F1088-5G
TCIAF1088-1GEA 890 NOK
TCIAF1088-1G TCIAF1088-5G
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179,9700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08689486
CAS-nummer: 480424-49-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf7b32dfc20428a2cad52a7b7b7b7e774da73bc2&vid=cf7b32dfc20428a2cad52a7b7b7b7e774da73bc2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %