trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
F1102-1G F1102-5G
TCIAF1102-1GEA 405 NOK
TCIAF1102-1G TCIAF1102-5G
trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl
Formel: C₂₁H₃₁F
MW: 302,48 g/mol
Smeltepunkt: 71°C
MDL nummer: MFCD11053420
CAS-nummer: 82832-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc707e2606ef8f601aec26606e2b7c3a8fac58d&vid=89b43310454e5da6d33aad21dbad0c39699223f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 85.0 to 160.0 deg-C