trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl, 4-Fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
F1103-1G F1103-5G
TCIAF1103-1GEA 340 NOK
TCIAF1103-1G TCIAF1103-5G
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₂₁H₂₅F
MW: 296,429 g/mol
MDL nummer: MFCD11053438
CAS-nummer: 87260-24-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd247ab55c29e2c5aa5e1afade1b0b08899c1ab&vid=dcd247ab55c29e2c5aa5e1afade1b0b08899c1ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 104 to 160 deg-C