[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: [4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
F1111-200MG F1111-1G
TCIAF1111-200MGEA 945 NOK
TCIAF1111-200MG TCIAF1111-1G
[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (by HPLC)
[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formel: C₂₃H₂₁F₄IO₆S
MW: 628,37 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30475655
CAS-nummer: 1868173-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b34a38f46cb8ca59270b5a67a28feff9be9839fb&vid=b34a38f46cb8ca59270b5a67a28feff9be9839fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of Ion-Pair)