Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
F1114-100MG
F1114-500MG
TCIAF1114-100MGEA
2800
NOK
TCIAF1114-100MG
TCIAF1114-500MG
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP ≥95.0% (by HPLC)
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Formel:
C₄₀H₄₂N₆O₁₀ MW: 766,81 g/mol Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD22200278 CAS-nummer: 863971-53-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 10.40 to 11.50 % |