6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-Methoxychromone-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-6-methoxychromone
F1115-200MG F1115-1G
TCIAF1115-200MGEA 850 NOK
TCIAF1115-200MG TCIAF1115-1G
6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₄
MW: 204,18 g/mol
MDL nummer: MFCD02683011
CAS-nummer: 42059-79-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C