2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: rel-2-Fluoro-4-((1s,4r)-4-pentylcyclohexyl)-4'-((1s,4r)-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
F1122-1G F1122-5G
TCIAF1122-1GEA 540 NOK
TCIAF1122-1G TCIAF1122-5G
2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₃₂H₄₅F
MW: 448,71 g/mol
MDL nummer: MFCD11053473
CAS-nummer: 106349-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44a5b434bb7a32bf1c98ab0383dba2a7edc05c8c&vid=44a5b434bb7a32bf1c98ab0383dba2a7edc05c8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 105 to 280 deg-C