2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F1125-1G F1125-5G
TCIAF1125-1GEA 460 NOK
TCIAF1125-1G TCIAF1125-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Flash punkt: 86°C
MDL nummer: MFCD00061152
CAS-nummer: 146070-35-1
FN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8f4e302593e36a5e717f67fe56e2324aeddfc3&vid=0c8f4e302593e36a5e717f67fe56e2324aeddfc3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %