4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
F1127-5G F1127-25G
TCIAF1127-5GEA 1000 NOK
TCIAF1127-5G TCIAF1127-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262,61 g/mol
MDL nummer: MFCD01091001
CAS-nummer: 1682-10-6
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %