3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F1131-1G F1131-5G
TCIAF1131-1GEA 350 NOK
TCIAF1131-1G TCIAF1131-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Kokepunkt: 43°C
MDL nummer: MFCD00061175
CAS-nummer: 239087-09-3
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2228f14e100e6cd1be98f1025982dfe074aa4c39&vid=2228f14e100e6cd1be98f1025982dfe074aa4c39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %