5-Formylthiophene-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
F1133-1G F1133-5G
TCIAF1133-1GEA 1025 NOK
TCIAF1133-1G TCIAF1133-5G
5-Formylthiophene-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Formylthiophene-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃NOS
MW: 137,156 g/mol
MDL nummer: MFCD09037804
CAS-nummer: 21512-16-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47b101d32da33ebe431517308421ee18b61b246&vid=c47b101d32da33ebe431517308421ee18b61b246&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C