4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
F1149-1G F1149-5G
TCIAF1149-1GEA 380 NOK
TCIAF1149-1G TCIAF1149-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00061176
CAS-nummer: 206860-48-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %