2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
F1161-25G F1161-5G
TCIAF1161-25GEA 1600 NOK
TCIAF1161-25G TCIAF1161-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
MDL nummer: MFCD00236678
CAS-nummer: 59382-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&vid=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %