6-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-6-mehoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-2-anisaldehyde
F1175-1G F1175-5G
TCIAF1175-1GEA 300 NOK
TCIAF1175-1G TCIAF1175-5G
6-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
6-Fluoro-o-anisaldehyde
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL nummer: MFCD01090998
CAS-nummer: 146137-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b97c5ab4b653beab2660f033803934cd3f17fe&vid=79b97c5ab4b653beab2660f033803934cd3f17fe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C