8-Fluoroquinoline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F1185-1G F1185-5G
TCIAF1185-1GEA 270 NOK
TCIAF1185-1G TCIAF1185-5G
8-Fluoroquinoline ≥97.0% (by GC)
8-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,1500 g/mol
Kokepunkt: 148°C
MDL nummer: MFCD01685514
CAS-nummer: 394-68-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %