1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: Stabilised with copper chip
F1190-1G F1190-5G
TCIAF1190-1GEA 300 NOK
TCIAF1190-1G TCIAF1190-5G
1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Fluoro-2-iodoethane
Formel: C₂H₄FI
Kokepunkt: 102°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00748131
CAS-nummer: 762-51-6
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %