4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
F1194-1G F1194-5G
TCIAF1194-1GEA 310 NOK
TCIAF1194-1G TCIAF1194-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Kokepunkt: 120°C
MDL nummer: MFCD02179265
CAS-nummer: 116332-54-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %