3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
F1197-1G
F1197-5G
TCIAF1197-1GEA
270
NOK
TCIAF1197-1G
TCIAF1197-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇FO MW: 138,14 g/mol Kokepunkt: 60°C Flash punkt: 81°C |
MDL nummer:
MFCD00075256 CAS-nummer: 147624-13-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 5.0 |