2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
F1199-5G
F1199-25G
TCIAF1199-5GEA
850
NOK
TCIAF1199-5G
TCIAF1199-25G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Formel:
C₈H₆FNO₃ MW: 183,1400 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00277867 CAS-nummer: 79110-05-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 54.0 deg-C |