FR180204 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: FR180204, FR 180204, FR-180204, 5-(2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine, 5-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine
F1214-25MG F1214-5MG
TCIAF1214-25MGEA 5200 NOK
TCIAF1214-25MG TCIAF1214-5MG
FR180204 ≥98.0% (by HPLC)
FR180204
Formel: C₁₈H₁₃N₇
MW: 327,34 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14585805
CAS-nummer: 865362-74-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 28.50 to 31.50 %