2-Fluoro-4,4'-bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
F1217-1G F1217-5G
TCIAF1217-1GEA 865 NOK
TCIAF1217-1G TCIAF1217-5G
2-Fluoro-4,4'-bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4,4'-bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₃₀H₄₁F
MW: 420,656 g/mol
MDL nummer: MFCD11053361
CAS-nummer: 102714-93-2
EINECS: 441-120-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %