Fmoc-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Fmoc-Val-Cit-PAB-OH, (9H-Fluoren-9-yl)methyl [(S)-1-[[(S)-1-[[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
F1223-25MG F1223-100MG
TCIAF1223-25MGEA 595 NOK
TCIAF1223-25MG TCIAF1223-100MG
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC)
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH
Formel: C₃₃H₃₉N₅O₆
MW: 601,70 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD22417106
CAS-nummer: 159858-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74204bfd1b138227e07af04b6100eda73de54577&vid=ed852c0017e6e2f7cba808de03b71863bbd94dd2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%