1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: alpha-2-Propen-1-yl-2-furanmethanol
F1226-5G F1226-1G
TCIAF1226-5GEA 1950 NOK
TCIAF1226-5G TCIAF1226-1G
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol ≥95.0% (by GC)
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
MDL nummer: MFCD03093935
CAS-nummer: 6398-51-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0420 to 1.0520