6-FAM-PEG3-Azide ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxamide
F1243-25MG F1243-5MG
TCIAF1243-25MGEA 6200 NOK
TCIAF1243-25MG TCIAF1243-5MG
6-FAM-PEG3-Azide ≥95.0% (by HPLC)
6-FAM-PEG3-Azide
Formel: C₂₉H₂₈N₄O₉
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 412319-45-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%