4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F1246-25G F1246-5G
TCIAF1246-25GEA 1050 NOK
TCIAF1246-25G TCIAF1246-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₃
MW: 186,14 g/mol
MDL nummer: MFCD23098941
CAS-nummer: 1075705-01-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C