1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5'-(4-Formylphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxaldehyde, 5'-(4-Formylphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarbaldehyde
F1252-200MG F1252-1G
TCIAF1252-200MGEA 1025 NOK
TCIAF1252-200MG TCIAF1252-1G
1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene ≥96.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene
Formel: C₂₇H₁₈O₃
MW: 390,44 g/mol
MDL nummer: MFCD27937712
CAS-nummer: 118688-53-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 248.0 to 252.0 deg-C