Fmoc-Lys(Dde)-OH
Leverandør: TCI
Synonymer: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethyloxy)carbonyl]-Nepsilon-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-L-lysine, Fmoc-Lys(Dde)-OH, Fmoc-L-Lys(Dde)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-L-lysine
F1270-1G F1270-5G
TCIAF1270-1GEA 1475 NOK
TCIAF1270-1G TCIAF1270-5G
Fmoc-Lys(Dde)-OH
Fmoc-Lys(Dde)-OH
Formel: C₃₁H₃₆N₂O₆
MW: 532,637 g/mol
MDL nummer: MFCD00278818
CAS-nummer: 150629-67-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C